Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa redonda de LDPE Nalgene™
Descripción
Almacene y transporte los reactivos con las garrafas redondas de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que disponen de asas laterales para un fácil transporte y vertido, incluso con guantes. Estos garrafones admiten tapones de caucho de 13,5 como método de sellado alternativo.
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón
- A prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco y cierre 83B
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
Capacidad (métrico) | 10 l |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 83B |
Color | Blanco |
Descripción | Garrafón de LDPE redondo con asa |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 64 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 250 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenar y transportar reactivos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1431780 | Certificado de conformidad | 08/07/2025 | 2210-0020 |
1428213 | Certificado de conformidad | 02/05/2025 | 2210-0020 |
1426528 | Certificado de conformidad | 01/05/2025 | 2210-0020 |
1424929 | Certificado de conformidad | 20/03/2025 | 2210-0020 |
1420639 | Certificado de conformidad | 08/02/2025 | 2210-0020 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.