Learn More
Thermo Scientific™ Garrafón redondo de LDPE Nalgene™
Código de producto. 10782682
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10782682 10 l cada uno
1 options
Código de producto. 10782682 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22100020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Almacene y transporte reactivos; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Almacene y transporte los reactivos con las garrafas redondas de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que disponen de asas laterales para un fácil transporte y vertido, incluso con guantes. Estos garrafones admiten tapones de caucho de 13,5 como método de sellado alternativo.
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno blanco y cierre 83B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2.5 gal .
Capacidad (métrico) 10 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Blanco
Descripción Garrafón de LDPE redondo con asa
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Diámetro exterior (métrico) 250 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenar y transportar reactivos
Altura con tapón (métrico) 389 mm
Incluye Mangos
Material PEBD
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa con asa
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.