Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Bottles with Dropper Assembly
Dispense gota a gota o a chorro en una corriente con estos frascos de boca estrecha de LDPE que incluyen una pipeta cuentagotas de polietileno y una bombilla de neopreno insertados a través del cierre.
65.85€ - 66.80€
Especificaciones
Color | Translúcido y transparente |
---|---|
Material | LDPE |
N.º por caja | 48 |
Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2003. |
Boca | Estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10070711
![]() |
Thermo Scientific™
2416-0060 |
60 mL | 20 mm |
66.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10546551
![]() |
Thermo Scientific™
2416-0125 |
125 mL | 24 mm |
65.85€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Dispense at a rate you control, be it one drop at a time or in a stream, with Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Bottles with Neoprene Dropper Assembly. Assembly consists of a narrow-mouth, low-density polyethylene bottle with a dropping pipette inserted through the closure. This product is suitable for dispensing most acids, bases and alcohols
- Translucent LDPE becomes contact-clear when liquid is added, making it easy to identify liquid level.
- Squeeze bulb to conveniently dispense drops or a stream.
Recycling Information:
Nalgene reusable LDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene LDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene LDPE bottles.
Especificaciones
Translúcido y transparente | |
48 | |
Estrecha | |
Frasco cuentagotas | |
Sí |
LDPE | |
ISO 13485:2003. | |
Forma redonda | |
Polipropileno, neopreno, tubo de PE |