Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Bottles with Dropper Assembly
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10070711
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10070711 60 mL 20 mm paquete de 12
10546551 125 mL 24 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10070711 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24160060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.40€
    64.25€ / paquete de 12
    Ahorro 1.15€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense gota a gota o a chorro en una corriente con estos frascos de boca estrecha de LDPE que incluyen una pipeta cuentagotas de polietileno y una bombilla de neopreno insertados a través del cierre.
Dispense at a rate you control, be it one drop at a time or in a stream, with Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Bottles with Neoprene Dropper Assembly. Assembly consists of a narrow-mouth, low-density polyethylene bottle with a dropping pipette inserted through the closure. This product is suitable for dispensing most acids, bases and alcohols
  • El LDPE es transparente y permite identificar fácilmente el nivel de líquido.
  • La perilla de neopreno dispensa cómodamente gotas o flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Translúcido y transparente
Material LDPE
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003.
Dropper Capacity 60 mL
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 122 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Anchura (imperial) 1,52 in
Altura (imperial) 4,8 in
Material del cierre Polipropileno, neopreno, tubo de PE
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 38,9 mm
Dispensación a través del tapón Sí