Learn More
Thermo Scientific™ Frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Elija los frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón para una amplia variedad de usos de campo y de laboratorio, incluidos el almacenamiento de productos químicos secos y el muestreo de agua.
33.80€ - 36.30€
Especificaciones
Color Natural
Descripción Frasco grande de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 89 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 6
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10074810
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2120-0005
2 l
33.80€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10176590
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2120-0010
4 l
36.30€
cada uno
Solo quedan null
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y de campo, incluidos el almacenamiento de productos químicos secos y el muestreo de agua con los frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de polietileno de alta densidad son ideales para su uso en congeladores a - 100 °C (- 148 °F). El HDPE resistente a los productos químicos es compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
Características:
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta - 100 °C (- 148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • El tapón no tiene revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Este frasco no es a prueba de fugas†.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
Natural
89 mm
6
No estéril
100 mm
Sí
Ancha
Frasco grande de boca ancha
Polipropileno
Tapón de rosca
Frasco grande de boca ancha
Polietileno de alta densidad (HPDE)
1
Blanco
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea estadounidense (USP).
Reutilizable
Forma redonda
Sin revestimiento
100 mm
No
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™