Learn More
Thermo Scientific™ Frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Código de producto. 10176590
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
4 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10176590 4 l cada uno
10074810 2 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10176590 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21200010
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija los frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón para una amplia variedad de usos de campo y de laboratorio, incluidos el almacenamiento de productos químicos secos y el muestreo de agua.
Realice una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y de campo, incluidos el almacenamiento de productos químicos secos y el muestreo de agua con los frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de polietileno de alta densidad son ideales para su uso en congeladores a - 100 °C (- 148 °F). El HDPE resistente a los productos químicos es compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
Características:
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • El tapón no tiene revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Este frasco no ofrece garantía de estanqueidad†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 l (1 gal)
Capacidad (métrico) 4 l
Color Natural
Descripción Frasco grande de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 89 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1/Pk.
Cantidad 1/Pk., 6/Cs.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 100 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 288 mm
Anchura (imperial) 5,02 in
Altura (imperial) 10,98 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100 mm
Diámetro (métrico) 153 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Capacidad (imperial) 1 gal
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016.Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.