Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca continua Nalgene™ con revestimiento para viales de suero: estériles, embalaje a granel, color azul
Descripción
Eliminate the need for a rubber stopper with the safe-sealing solution of high density polyetylene (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Continuous Thread Lined Closures for Serum Vials.
Características:
- Esterilidad SAL 10-6
- Revestimiento hecho de un núcleo de polietileno de baja densidad (LDPE) entre dos caras de HDPE sólido
- Hay tapones de distintos colores disponibles
Información para pedidos:
los tapones para viales de suero se embalan a granel en cajas de 2000 unidades.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Color del tapón | Negro |
Descripción | Cierres de vial de suero |
Material (revestimiento) | Revestimiento coextruído de tres capas (núcleo de polietileno de baja densidad [LDPE] entre dos caras de polietileno de alta densidad [HDPE]) |
Color | Negro |
Diámetro exterior (imperial) | 22,1 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | Estéril |
N.º por caja | 2000 |
N.° por paquete | 2000 |
Línea de productos | Nalgene |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
7447650010 | Certificado de procesamiento | 08/01/2025 | 342158-0022 |
7243172010-COC | Certificado de conformidad | 15/04/2017 | 342158-0022 |
7139259010-COC | Certificado de conformidad | 12/04/2017 | 342158-0022 |
7120066010-COC | Certificado de conformidad | 12/04/2017 | 342158-0022 |
7219865010-COC | Declaration of Conformity | 25/03/2017 | 342158-0022 |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.