Learn More
DWK Life Sciences Kits transparentes WHEATON™ CompletePAK™
Código de producto. 17902591 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tipo de tapón:
Estéril ultrapuro
OmniFlex 3G
OmniFlex 3G estéril
Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G
Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G
Tapón de suero estéril OmniFlex 3G
Tapón de suero estéril ultrapuro
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de tapón Color del tapón unitSize
17902591 2 ml OmniFlex 3G estéril Rojo 1 set
17942681 2 ml OmniFlex 3G estéril Azul 1 set
17902631 2 ml OmniFlex 3G Azul 1 set
17912631 2 ml OmniFlex 3G Rojo 1 set
17982621 2 ml Estéril ultrapuro Azul 1 set
17972581 2 ml Estéril ultrapuro Rojo 1 set
17932631 5 ml Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G Azul 1 set
17972631 5 ml Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G Rojo 1 set
17942631 5 ml Tapón de suero estéril OmniFlex 3G Azul 1 set
17942591 5 ml Tapón de suero estéril OmniFlex 3G Rojo 1 set
17922631 5 ml Tapón de suero estéril ultrapuro Azul 1 set
17952631 5 ml Tapón de suero estéril ultrapuro Rojo 1 set
17962631 10 ml Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G Azul 1 set
17982571 10 ml Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G Rojo 1 set
17992631 10 ml Tapón de suero estéril OmniFlex 3G Azul 1 set
17902641 10 ml Tapón de suero estéril OmniFlex 3G Rojo 1 set
17972591 10 ml Tapón de suero estéril ultrapuro Azul 1 set
17982631 10 ml Tapón de suero estéril ultrapuro Rojo 1 set
18 options
Código de producto. 17902591
Marca: DWK Life Sciences W991005CP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La línea de productos DWK Life Sciences Wheaton™ CompletePAK™ es una gama de viales con tapones de rosca, tapones de caucho y cierres esterilizados listos para su uso y que están disponibles, y se pueden personalizar para cualquier aplicación que reduzca su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de una sola fuente.
  • Productos listos para el uso disponibles esterilizados
  • Variedad de componentes estériles independientes o en kit, una solución para cada aplicación
  • Las soluciones en kit tienen la misma cantidad de componentes listos para el uso, lo que reduce la tasa de desechos
  • Trazabilidad total de fabricación y certificado de análisis
  • USP 788/EP 2.9.19 Partículas en inyectables, USP 85/EP 2.6.1, Ensayo de endotoxinas bacterianas y USP 71/ EP 2.6.14 Ensayo de esterilidad, USP 660/EP 3.2.1 Recipientes de cristal para uso farmacéutico, y USP 381/EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparados parenterales
  • Configuraciones a granel CompletePAK™ ModPAK Bulk
  • Listo para el uso, justo a tiempo, duración mínima de 3 meses a partir de la fecha de expedición
  • Certificación de integridad del cierre del recipiente (Container Closure integrity, CCI) disponible a petición
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Color Clear
Material Bromobutilo, Vidrio
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Incluye Vial, tapón y cierre
N.º por caja 278
Línea de productos WheatonTM CompletePAK
Tipo de tapón OmniFlex 3G estéril
Tamaño del tapón 13 mm
Certificaciones/conformidad USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)