Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos tipo Boston de HDPE de color blanco opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
Diseñados específicamente para usos exigentes en laboratorio, estos fiables y duraderos frascos son de color blanco opaco para su uso con productos sensibles a la luz y proporcionan una excelente resistencia química.
177.76€ - 757.50€
Especificaciones
Color | Blanco opaco |
---|---|
Descripción | Frascos redondos Boston de boca estrecha |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | No estéril |
Certificaciones/conformidad | Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10088962
![]() |
Thermo Scientific™
362008-0001 |
30 ml | 20 mm |
664.58€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10344673
![]() |
Thermo Scientific™
362008-0002 |
60 ml | 20 mm |
757.50€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 23-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15800170
![]() |
Thermo Scientific™
362008-0004 |
125 ml | 24 mm | N/A | ||||||
10282713
![]() |
Thermo Scientific™
362008-0008 |
250 ml | 24 mm |
353.50€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10621484
![]() |
Thermo Scientific™
362008-0016 |
500 ml | 28 mm |
261.59€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10776923
![]() |
Thermo Scientific™
362008-0032 |
1 l | 38-430 mm |
177.76€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Proteja productos sensibles a la luz con frascos de HDPE blancos opacos redondos Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston resistentes a productos químicos sin tapón. Diseñados específicamente para usos exigentes en laboratorio, estos fiables y duraderos frascos cumplen las especificaciones de los recipientes resistentes a la luz según la última edición de los requisitos de USP.
Características:- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras o punciones
- Rígidos y translúcidos, con resistencia química excelente
- Aptos para su uso en congelador a - 100 °C
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Embalaje a granel; los tapones se piden por separado (serie 362150).
Garantía: 90 días
Nota:
Hay disponible por separado una amplia variedad de tapones de colores.
Especificaciones
Blanco opaco | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP. | |
Estrecha | |
Frasco redondo Boston | |
No |
Frascos redondos Boston de boca estrecha | |
No estéril | |
Sí | |
Forma redonda | |
No incluida |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.