Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos tipo Boston de HDPE de color blanco opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10344673
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 10344673
Marca: Thermo Scientific™ 3620080002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados específicamente para usos exigentes en laboratorio, estos fiables y duraderos frascos son de color blanco opaco para su uso con productos sensibles a la luz y proporcionan una excelente resistencia química.
Proteja productos sensibles a la luz con frascos de HDPE blancos opacos redondos Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston resistentes a productos químicos sin tapón. Diseñados específicamente para usos exigentes en laboratorio, estos fiables y duraderos frascos cumplen las especificaciones de los recipientes resistentes a la luz según la última edición de los requisitos de USP.
  • Polietileno de alta densidad (PEAD) blanco opaco
  • Cumplen los requisitos de recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • Rígidos y translúcidos, con resistencia química excelente
  • Aptos para su uso en congelador a –100 °C
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Embalaje a granel; los tapones se piden por separado (serie 362150).
Nota:
Hay disponible por separado una amplia variedad de tapones de colores para esos frascos. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Blanco opaco
Descripción Frascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Altura (imperial) 3,34 in
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón No incluida
Dispensación a través del tapón No
Show More Show Less
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.