Learn More
N,N-dimetilformamida, puriss. P.a., reactivo ACS, Honeywell
96.08€ - 2726.70€
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H7NO |
Peso molecular (g/mol) | 73.10 |
Número MDL | MFCD00003284 |
Clave InChI | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
PubChem CID | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
Nombre IUPAC | N,N-dimetilformamida |
SMILES | CN(C)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15643900
|
Honeywell Riedel-de Haën
33120-1L |
1 L |
96.08€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15653900
|
Honeywell Riedel-de Haën
33120-2.5L |
2.5 L |
183.78€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15673900
|
Honeywell Riedel-de Haën
33120-25L |
25 L |
1413.09€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15633900
|
Honeywell Riedel-de Haën
33120-180KG |
180 kg |
2726.70€
180 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-dimetilformamida |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Especificaciones
N,N-Dimethylformamide | |
68-12-2 | |
0.152 | |
833°F | |
HCON(CH3)2 | |
2.7mmHg (20°C) | |
605365 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimetilformamida | |
6228 | |
73.09g/mol | |
ACS/Puriss. p.a. |
Reag. Ph. Eur. | |
0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C | |
58°C (136.4°F) | |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
2265 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
≥99.8% (GC) |
Seguridad y manipulación
P201-P210-P261-P280-P308 + P313-P370 + P378
H226-H312 + H332-H319-H360D
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-679-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ2100000
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-dimethylformamide
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
N,N-dimetilformamida, puriss. P.a., reactivo ACS, Honeywell