Learn More
N,N-Dimetilformamida, puriss. pa Reactivo ACS, Honeywell
Código de producto. 15643900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
180 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
180 Kg
2.50 litro
25 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15643900 1 L 1 litro
15653900 2.5 L 2.50 litro
15673900 25 L 25 litros
15633900 180 kg 180 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15643900 Proveedor Fluka N.º de proveedor 331201L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Densidad 0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.152
Temperatura de inflamación 58°C (136.4°F)
Punto de ignición 833°F
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor 2.7mmHg (20°C)
Número UN 2265
Beilstein 605365
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide