Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-al
72.80€ - 371.00€
CAS 169332-60-9
Fórmula molecular C20H30N4O11
Sinónimo Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15416789
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65204.M
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15406789
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65204.#0
5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Reversible inhibitor of interleukin-1beta converting enzyme (ICE); also inhibits caspase-3 cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
169332-60-9
C20H30N4O11
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Especificaciones
Blanco
Inhibidor reversible de la enzima convertidora de interleuquina-1beta (ICE); también inhibe la fragmentación de la caspasa-3 de poli(ADP-ribosa) polimerasa
C20H30N4O11
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-al
De - 30 °C a - 10 °C
169332-60-9
502,47
Sensible a la humedad
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a -20°C
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-al