Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-al
Código de producto. 15406789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406789 5 mg 5 miligramos
15416789 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406789 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65204.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reversible inhibitor of interleukin-1beta converting enzyme (ICE); also inhibits caspase-3 cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169332-60-9
Fórmula molecular C20H30N4O11
Sinónimo Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor reversible de la enzima convertidora de interleuquina-1beta (ICE); también inhibe la fragmentación de la caspasa-3 de poli(ADP-ribosa) polimerasa
Formula Weight (peso de la fórmula) 502,47
Sensibilidad Sensible a la humedad
Tipo de producto N-acetil-Asp-Glu-Val-Asp-al
Formulario Polvo
Clave InChI UMBVAPCONCILTL-MRHIQRDNSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
Nombre IUPAC (4S)-4-[(2S)-3-carboxy-2-acetamidopropanamido]-4-{[(1S)-1-{[(2S)-1-carboxy-3-oxopropan-2-yl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamoyl}butanoic acid
Peso molecular (g/mol) 502.48