Learn More
N-[4-(4-Fluorofenil)-5-formil-6-isopropil-2-pirimidinil]-N-metilmetanosulfonamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.80€ - 344.72€
CAS | 147118-37-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H18FN3O3S |
Peso molecular (g/mol) | 351.396 |
Número MDL | MFCD08458342 |
Clave InChI | WOCOTUDOVSLFOB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl-n-methylmethanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonyl amino pyrimidinyl-5-yl-formyl, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino pyrimidin-5-carboxaldehyde, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl-n-methyl-methanesulfonamide, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-1-methylethyl-2-pyrimidinyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-met, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carbaldehyde |
PubChem CID | 10473133 |
Nombre IUPAC | N-[4-(4-fluorofenil)-5-formil-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida |
SMILES | CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15465505
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61129.06 |
5 g | N/A | ||||||
15475505
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61129.14 |
25 g |
117.59€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15485505
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61129.22 |
100 g |
344.72€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
147118-37-4 | |
351.396 | |
WOCOTUDOVSLFOB-UHFFFAOYSA-N | |
10473133 | |
CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C |
C16H18FN3O3S | |
MFCD08458342 | |
n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl-n-methylmethanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonyl amino pyrimidinyl-5-yl-formyl, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino pyrimidin-5-carboxaldehyde, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl-n-methyl-methanesulfonamide, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-1-methylethyl-2-pyrimidinyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-met, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carbaldehyde | |
N-[4-(4-fluorofenil)-5-formil-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida |
Especificaciones
N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide | |
Blanco | |
MFCD08458342 | |
WOCOTUDOVSLFOB-UHFFFAOYSA-N | |
N-[4-(4-fluorofenil)-5-formil-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida | |
10473133 | |
99% |
147118-37-4 | |
C16H18FN3O3S | |
n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl-n-methylmethanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonyl amino pyrimidinyl-5-yl-formyl, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino pyrimidin-5-carboxaldehyde, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl-n-methyl-methanesulfonamide, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-1-methylethyl-2-pyrimidinyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-met, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carbaldehyde | |
CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C | |
351.396 | |
351.4 | |
Sólido |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.