Learn More
N-[4-(4-Fluorofenil)-5-formil-6-isopropil-2-pirimidinil]-N-metilmetanosulfonamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15475505 25 g 25 g
15465505 5 g 5 g
15485505 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15475505
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61129.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147118-37-4 | C16H18FN3O3S | 351.396 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147118-37-4
Fórmula molecular C16H18FN3O3S
Peso molecular (g/mol) 351.396
Número MDL MFCD08458342
Clave InChI WOCOTUDOVSLFOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl-n-methylmethanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonyl amino pyrimidinyl-5-yl-formyl, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino pyrimidin-5-carboxaldehyde, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl-n-methyl-methanesulfonamide, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-1-methylethyl-2-pyrimidinyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-met, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 10473133
Nombre IUPAC N-[4-(4-fluorofenil)-5-formil-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida
SMILES CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.4
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido