Learn More
Ácido n-1-hexanosulfónico, sal sódica, monohidrato, MP Biomedicals™
Se utiliza como reactivo de emparejamiento de iones para HPLC y como surfactante aniónico. El ácido n-1-hexanosulfónico, sal sódica, monohidrato, MP Biomedicals tiene un bajo peso molecular por lo que no formará micelas en soluciones.
42.40€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17871371
|
MP Biomedicals
0215125205 |
5 g |
42.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El hexanosulfonato sódico se utiliza en el análisis de pequeños compuestos orgánicos y productos farmacéuticos y metabolitos mediante técnicas como HPLC.
- El contraión sulfonato aniónico permite la separación y resolución de analitos de carga positiva
- Debido a su bajo peso molecular, no forma micelas en soluciones y por lo tanto no cuenta con un valor de CMC
- Para cromatografía de pares iónicos