Learn More
Ácido n-1-hexanosulfónico, sal sódica, monohidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 17871371 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17871371 5 g 5 g
11423811 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17871371 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215125205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 5 g
    Ahorro 2.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Se utiliza como reactivo de emparejamiento de iones para HPLC y como surfactante aniónico. El ácido n-1-hexanosulfónico, sal sódica, monohidrato, MP Biomedicals tiene un bajo peso molecular por lo que no formará micelas en soluciones.
El hexanosulfonato sódico se utiliza en el análisis de pequeños compuestos orgánicos y productos farmacéuticos y metabolitos mediante técnicas como HPLC.
  • El contraión sulfonato aniónico permite la separación y resolución de analitos de carga positiva
  • Debido a su bajo peso molecular, no forma micelas en soluciones y por lo tanto no cuenta con un valor de CMC
  • Para cromatografía de pares iónicos
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Conservar entre 2 –y 8 °C
Cantidad 5 g