Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette
Tienda Gilson Productos
Descripción
Las pipetas MyPIPETMAN™ Select son pipetas totalmente esterilizables en autoclave y de desplazamiento de aire que cubren un intervalo de volumen completo. Sin ningún compromiso en cuanto a la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión integrado con palanca integrada proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas en comparación con los sistemas de expulsión directa. Este sistema de expulsión patentado refuerza la ergonomía de la pipeta para un uso cómodo durante todo el día.
- Simplemente ajuste el volumen girando el botón de la pipeta con el exclusivo sistema de bloqueo de volumen Trilock™ patentado
- Ajuste del volumen del trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen
- Posición de bloqueo de volumen para asegurar el pipeteo
- Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre
- Ligero y bien equilibrado
- Los modelos de un solo canal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Los modelos multicanal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,5 μl a 300 μl (modelos de 8 y 12 canales)
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Puntas compatibles | Puntas de diamante, puntas Amplipur |
Espaciado de las puntas ajustable | No |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | Surtido |
Velocidad de dispensación | Manual |
Desechables | No |
Para utilizar con | Pipette Tip 2 to 200 μL |
Grip Type | Ergonómico, texturizado |
Material | Polipropileno, PVDF, PBT |
Modelo | P12x200 |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures