Learn More
MP Biomedicals™ Portaobjetos Multitest
Presenta vidrio de microscopio de alta calidad con un recubrimiento de Teflon™ para mantener las muestras en los pocillos. Los portaobjetos MP Biomedicals Multitest son resistentes a disolventes comunes y son adecuados para un solo uso. Se puede utilizar una pipeta de 4 canales para transferir muestras di
146.00€ - 266.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11491814
|
MP Biomedicals™
096041805E |
2 mm | 5 mm | 8 mm |
266.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11451814
|
MP Biomedicals™
096041505E |
3 mm | 5 mm | 4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11471804
|
MP Biomedicals™
096040805E |
2 mm | 4 mm | 6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11411814
|
MP Biomedicals™
096041205E |
2 mm | 6 mm | 7 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las áreas no recubiertas tienen una superficie humectable total para que el líquido se extienda uniformemente sobre el área de cada pocillo. Para la fijación y el crecimiento celular, los portaobjetos solo requieren un simple lavado en agua desionizada o detergente seguido de esterilización.
- Superficie autodrenable
- Esterilizables
- Resistente al calor directo
- Resistente a los disolventes orgánicos comunes y fijadores
- Un solo uso
- Numerado
Especificaciones
Cell Culture Slide | |
100/Caja |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.