Learn More
MP Biomedicals™ Portaobjetos Multitest
Código de producto. 11491814 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 mm
3 mm
Anchura (métrico):
4 mm
5 mm
6 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11491814 2 mm 5 mm 8 mm paquete de 100
11471804 2 mm 4 mm 6 mm paquete de 100
11451814 3 mm 5 mm 4 mm paquete de 100
11411814 2 mm 6 mm 7 mm paquete de 100
4 options
Código de producto. 11491814
Marca: MP Biomedicals™ 096041805E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Presenta vidrio de microscopio de alta calidad con un recubrimiento de Teflon™ para mantener las muestras en los pocillos. Los portaobjetos MP Biomedicals Multitest son resistentes a disolventes comunes y son adecuados para un solo uso. Se puede utilizar una pipeta de 4 canales para transferir muestras di
Las áreas no recubiertas tienen una superficie humectable total para que el líquido se extienda uniformemente sobre el área de cada pocillo. Para la fijación y el crecimiento celular, los portaobjetos solo requieren un simple lavado en agua desionizada o detergente seguido de esterilización.
  • Superficie autodrenable
  • Esterilizables
  • Resistente al calor directo
  • Resistente a los disolventes orgánicos comunes y fijadores
  • Un solo uso
  • Numerado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 2 mm
Anchura (métrico) 5 mm
Tipo Cell Culture Slide
Número de pocillos 10
Diámetro (métrico) 8 mm
Cantidad 100/Caja
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.