Learn More
MP Biomedicals™ Portaobjetos Multitest
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 mm
3 mm
Anchura (métrico):
4 mm
5 mm
6 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Las áreas no recubiertas tienen una superficie humectable total para que el líquido se extienda uniformemente sobre el área de cada pocillo. Para la fijación y el crecimiento celular, los portaobjetos solo requieren un simple lavado en agua desionizada o detergente seguido de esterilización.
- Superficie autodrenable
- Esterilizables
- Resistente al calor directo
- Resistente a los disolventes orgánicos comunes y fijadores
- Un solo uso
- Numerado
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 2 mm |
| Anchura (métrico) | 4 mm |
| Tipo | Cell Culture Slide |
| Número de pocillos | 8 |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Cantidad | 100/Caja |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.