Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo multiusos resistentes al desgarro para las impresoras M6 y M7
El polietileno no adhesivo duradero (B-109) es un material para etiquetas multiusos sin adhesivo con acabado mate que puede utilizarse para diversas aplicaciones que requieren etiquetas sin adhesivo.
54.95€ - 385.00€
Especificaciones
Tipo | Safety Tag |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Color | White |
Material | Polyethylene |
Acabado | Matte |
Código de producto | Marca | Diámetro del orificio (imperial) | Altura (imperial) | Para utilizar con (equipo) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del orificio (imperial) | Altura (imperial) | Para utilizar con (equipo) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17878914
|
Brady™
173331 |
0.187 in. | 1.125 in. | M710, BMP71 | 1.75 in. |
73.35€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17819154
|
Brady™
174289 |
0.187 in. | 1.125 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter) | 1.75 in. |
79.20€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17849094
|
Brady™
173426 |
0.22 x 0.062 in. | 3 in. | M710, BMP71 | 0.758 in. |
54.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17829074
|
Brady™
174185 |
0.22 x 0.062 in. | 3 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter) | 0.758 in. |
59.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17858134
|
Brady™
173444 |
0.22 x 0.062 in. | 3 in. | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 0.758 in. |
385.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- El polietileno no adhesivo duradero (B-109) es un material para etiquetas multiusos sin adhesivo con acabado mate que puede utilizarse para diversas aplicaciones que requieren etiquetas sin adhesivo.
- Extremadamente resistentes al desgarro y capaces de soportar bajas temperaturas
- Ideal para la impresión por transferencia térmica y por matriz de puntos
- Temperatura de servicio de -40°C a 49°C (de -40°F a 120°F)
- Conforme a RoHS
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
Roll of Tags | |
0.0085 in. | |
-40°F to +120°F | |
No |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling, Inventory and Safety Identification | |
Rectangle | |
-40°C to +49°C | |
Die-cut | |
Thermal Transfer |