Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo multiusos resistentes al desgarro para las impresoras M6 y M7
El polietileno no adhesivo duradero (B-109) es un material para etiquetas multiusos sin adhesivo con acabado mate que puede utilizarse para diversas aplicaciones que requieren etiquetas sin adhesivo.
Marca: Brady™ 174185
Detalles adicionales : Peso : 0.15200kg
Descripción
- El polietileno no adhesivo duradero (B-109) es un material para etiquetas multiusos sin adhesivo con acabado mate que puede utilizarse para diversas aplicaciones que requieren etiquetas sin adhesivo.
- Extremadamente resistentes al desgarro y capaces de soportar bajas temperaturas
- Ideal para la impresión por transferencia térmica y por matriz de puntos
- Temperatura de servicio de -40°C a 49°C (de -40°F a 120°F)
- Conforme a RoHS
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
100 Tags | |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling, Inventory and Safety Identification | |
76.2 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +49°C | |
Die-cut | |
0.758 in. | |
0.22 x 0.062 in. | |
Thermal Transfer |
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
3 in. | |
Roll of Tags | |
0.0085 in. | |
-40°F to +120°F | |
No | |
19.05 mm | |
5.59 x 1.58 mm | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter) |