Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo multiusos resistentes al desgarro para las impresoras M6 y M7
El polietileno no adhesivo duradero (B-109) es un material para etiquetas multiusos sin adhesivo con acabado mate que puede utilizarse para diversas aplicaciones que requieren etiquetas sin adhesivo.
Marca: Brady™ 173331
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
Descripción
- El polietileno no adhesivo duradero (B-109) es un material para etiquetas multiusos sin adhesivo con acabado mate que puede utilizarse para diversas aplicaciones que requieren etiquetas sin adhesivo.
- Extremadamente resistentes al desgarro y capaces de soportar bajas temperaturas
- Ideal para la impresión por transferencia térmica y por matriz de puntos
- Temperatura de servicio de -40°C a 49°C (de -40°F a 120°F)
- Conforme a RoHS
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
250 Tags | |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling, Inventory and Safety Identification | |
28.58 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +49°C | |
Die-cut | |
1.75 in. | |
0.187 in. | |
Thermal Transfer |
Safety Tag | |
White | |
Matte | |
1.125 in. | |
Roll of Tags | |
0.0085 in. | |
-40°F to +120°F | |
No | |
44.45 mm | |
4.75 mm | |
M710, BMP71 |