Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo multiusos resistentes al desgarro para las impresoras M6 y M7
El polietileno no adhesivo duradero (B-109) es un material para etiquetas multiusos sin adhesivo con acabado mate que puede utilizarse para diversas aplicaciones que requieren etiquetas sin adhesivo.
Marca:  Brady™ 173426
Detalles adicionales : Peso : 0.07400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17849094
  • 54.95€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El polietileno no adhesivo duradero (B-109) es un material para etiquetas multiusos sin adhesivo con acabado mate que puede utilizarse para diversas aplicaciones que requieren etiquetas sin adhesivo.
  • Extremadamente resistentes al desgarro y capaces de soportar bajas temperaturas
  • Ideal para la impresión por transferencia térmica y por matriz de puntos
  • Temperatura de servicio de -40°C a 49°C (de -40°F a 120°F)
  • Conforme a RoHS
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
100 Tags
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Polyethylene
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling, Inventory and Safety Identification
76.2 mm
Rectangle
-40°C to +49°C
Die-cut
0.758 in.
0.22 x 0.062 in.
Thermal Transfer
Safety Tag
White
Matte
3 in.
Roll of Tags
0.0085 in.
-40°F to +120°F
No
19.05 mm
5.59 x 1.58 mm
M710, BMP71