Learn More
Eppendorf™ Adaptador Multipette Plus para soporte para pipetas de carrusel
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para soporte para pipetas en carrusel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adaptador de carrusel de pipetas para Varipette™ 4720
- El carrusel de pipetas tiene capacidad para hasta 6 pipetas Eppendorf y/o otros instrumentos de manipulación manual de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Adaptador Multipette Plus |
Para utilizar con (equipo) | Para soporte para pipetas en carrusel |
Cantidad | 1 unidad |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptador Multipette Plus para soporte para pipetas de carrusel >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido