Learn More
WTW™ Medidor portátil multiparamétrico IDS Multi 3620 MultiLine™
Resuelva varias tareas de medición a la vez y ahorre tiempo y costes. Los medidores portátiles multiparámetros IDS Multi 3620 MultiLine™ WTW™ cuentan con dos canales de medición universales para medir el pH, el ORP, el oxígeno disuelto o la turbidez simultáneamente.
1605.00€ - 3360.00€
Especificaciones
Canales 2
Tipo de pantalla Pantalla LCD gráfica en color, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Memoria Manual 500/10000 automático
Fuente de alimentación Fuente de alimentación de intervalo amplio, 4 pilas NiMH de 1,2 V o a través de mini USB-B
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15568595
Ver documentos
WTW™
2FD560
Multiprameter Meter
1605.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15520476
Ver documentos
WTW™
2FD56G
Multiparameter Meter with Kit
3360.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Wireless ready
  • Simultaneous display of all measured values
  • Digital sensor recognition
  • Two galvanically isolated measuring inputs
  • Dual – 2 channels, 4 parameters
  • Galvanic isolation of the sensor inputs prevents interferences of measuring signals
  • Use the new wireless modules together with new IDS plug head sensors, be independent from cables and measure even at hardly accessible locations
  • Efficient battery or mains supply, you will be able to measure cost-effectively in the field and in the lab
  • Data transfer either takes place via USB stick or via an USB connection directly to a computer
  • Color graphic display offers measured values as well as additional information such as sensor position, CMC and QSC
  • Traceability of the individual measured values can be supported by activating the user administration
Scope of delivery includes the MultiLab™ Importer to import data via Excel™ as well as the MultiLab™ User (user administration).
Especificaciones
Especificaciones
2
IP 67
Fuente de alimentación de intervalo amplio, 4 pilas NiMH de 1,2 V o a través de mini USB-B
Pantalla LCD gráfica en color, retroiluminada
Manual 500/10000 automático
Documentos
Product Certifications
Título del producto
WTW™ Medidor portátil multiparamétrico IDS Multi 3620 MultiLine™