Learn More
WTW™ Medidor portátil multiparamétrico IDS Multi 3620 MultiLine™
Descripción
- Preparado para la conexión inalámbrica
- Visualización simultánea de todos los valores medidos
- Reconocimiento digital del sensor
- Dos entradas de medición aisladas galvánicamente
- Dual: 2 canales, 4 parámetros–
- El aislamiento galvánico de las entradas del sensor evita interferencias de medición señales
- Utilice los nuevos módulos inalámbricos junto con los nuevos sensores de cabezal de enchufe IDS, no dependa de cables y mida incluso en lugares poco accesibles
- Batería o suministro de red eficaces, será capaz de medir de manera rentable en el campo y en el laboratorio
- La transferencia de datos se realiza a través de un dispositivo USB o a través de una conexión USB en un ordenador directamente
- La pantalla gráfica en color ofrece valores medidos, así como información adicional sobre la posición del sensor, CMC y QSC
- La trazabilidad de los valores individuales medidos puede ser respaldada por la activación de la administración de usuarios
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 2 |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD gráfica en color, retroiluminada |
| Clasificación IP | IP67 |
| Incluye | Solo medidor portátil multiparamétrico IDS |
| Memoria | Manual 500/10000 automático |
| Modelo | Medidor portátil multiparamétrico MultiLine™ Multi 3620 IDS |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación de intervalo amplio, 4 pilas NiMH de 1,2 V o a través de mini USB-B |
| Tipo de producto | Medidor multiparamétrico |