Learn More
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica, matriz de H2O, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Marca:  Fisher Chemical CM1774
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12934375
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica que contiene 4 componentes; con 10 mg/kg cada uno, de litio (Li+), sodio (Na+), potasio (K+), calcio (Ca2+) en matriz de H2O para cromatografía iónica
Especificaciones
Especificaciones
Four Components Solution
Lithium, Sodium, Potassium, Calcium
10mg/Kg of each component
Li, Na, K, Ca
500 mL
Frasco
Líquido
Multi-component Cationic Standard Solution
H2O
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica, matriz de H2O, Fisher Chemical™ >