Learn More
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica, matriz de H2O, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Descripción
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica que contiene 4 componentes; con 10 mg/kg cada uno, de litio (Li+), sodio (Na+), potasio (K+), calcio (Ca2+) en matriz de H2O para cromatografía iónica
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Four Components Solution |
Envase | Frasco |
Nombres de analitos o componentes | Lithium, Sodium, Potassium, Calcium |
Forma física | Líquido |
Concentración | 10mg/Kg of each component |
Tipo | Solución estándar catiónica de varios componentes para cromatografía iónica |
Elemento | Li, Na, K, Ca |
Solvent or Matrix | Water |
Cantidad | 100 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1117579 | Certificado de análisis | 02/06/2025 | CM 1772 |
Título del producto
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica, matriz de H2O, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido