Learn More
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica, matriz de H2O, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Marca: Fisher Chemical CM1773
Descripción
Solución patrón multielemento de cationes para cromatografía iónica que contiene 4 componentes; con 10 mg/kg cada uno, de litio (Li+), sodio (Na+), potasio (K+), calcio (Ca2+) en matriz de H2O para cromatografía iónica
Especificaciones
Four Components Solution | |
Lithium, Sodium, Potassium, Calcium | |
10mg/Kg of each component | |
Li, Na, K, Ca | |
250 mL |
Frasco | |
Líquido | |
Multi-component Cationic Standard Solution | |
H2O |