Learn More
Iones múltiples 7, 10 mg/l de cada componente, para cromatografía iónica en matriz de H2O, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
153.00€ - 301.60€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Multi 7 ions |
---|---|
Envase | Frasco |
Nombres de analitos o componentes | F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42 |
Forma física | Líquido |
Concentración | 10 mg/L of each Component |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12932235
![]() |
Fisher Chemical
A 101 100 |
100 mL |
153.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12942235
![]() |
Fisher Chemical
A 101 500 |
500 mL |
301.60€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Iones (7 componentes): F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42Especificaciones
Multi 7 ions | |
F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42 | |
10 mg/L of each Component | |
F-, Cl-, NO2-, Br-, NO23-, PO43-, SO42 |
Frasco | |
Líquido | |
Solución estándar de varios componentes de cromatografía iónica | |
H2O |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Iones múltiples 7, 10 mg/l de cada componente, para cromatografía iónica en matriz de H2O, Fisher Chemical™