Learn More
Multi 7 iones, 10 mg/L de cada componente, para cromatografía iónica, matriz H 2 O, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12942235 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12942235 500 mL 500 ml
12932235 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12942235 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 101 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    245.74€ / 500 ml
    Ahorro 83.26€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Iones (7 componentes): F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Multi 7 ions
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Forma física Líquido
Concentración 10 mg/L de cada componente
Tipo Solución estándar multicomponente
Elemento F-, Cl-, NÚMERO2-, Br-, NÚMERO23-, PO43-, SO42
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 500 mL