Learn More
Macherey-Nagel™ Reactivo de sililación MSTFA
Reacciones completas de sililación con altas tasas de reacción, incluso sin catalizador. El reactivo de sililación MSTFA es la trimetilsililamida más volátil disponible.
131.00€ - 851.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10319827
Ver documentos
Macherey-Nagel™
701270.1100
100 ml
851.00€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10535631
Ver documentos
Macherey-Nagel™
701270.110
10 ml
131.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • N-metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida
  • M: 199,1 g/mol, punto de ebullición: 70 °C (75 mm Hg), densidad: 20 °/4 ° = 1,11
  • MSTFA: R' = CF3, R″ = CH3
  • La trimetilsililamida más volátil disponible.
  • Donante muy fuerte de TMS que no causa ninguna FID contaminante notable incluso después de series de medición de larga duración.
  • Las ya buenas características de la solución pueden mejorarse añadiendo cantidades submolares de disolventes próticos (por ejemplo, TFA para compuestos extremadamente polares como hidrocloruros) o piridina (por ejemplo, para carbohidratos).
  • Aplicación recomendada: Ácidos carboxílicos, ácidos hidroxi y cetocarboxílicos, amino ácidos, aminas, alcoholes, polialcoholes, azúcares, mercaptanos y compuestos similares con átomos de hidrógeno activos. Incluso los hidrocloruros de amina pueden ser sililados directamente.
  • Ventajas: Reacción completa con altas tasas de reacción, incluso sin catalizador (1–2 % TMCS o TSIM)
  • El subproducto de la reacción (N-metiltrifluoroacetamida) presenta una alta volatilidad y un corto tiempo de retención.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Reactivo de sililación MSTFA