Learn More
Macherey-Nagel™ Reactivo de sililación MSTFA
Código de producto. 10535631 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10535631 10 ml cada uno
10319827 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535631 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701270.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    126.00€ / paquete de 1
    Ahorro 3.00€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reacciones completas de sililación con altas tasas de reacción, incluso sin catalizador. El reactivo de sililación MSTFA es la trimetilsililamida más volátil disponible.
  • N-metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida
  • M 199,1 g/mol, punto de °ebullición 70 °C (75 mm Hg), densidad d20° /4° = 1,11
  • MSTFA: R' = CF3, R″ = CH3
  • La trimetilsililamida más volátil disponible.
  • Donante muy fuerte de TMS que no causa ninguna FID contaminante notable incluso después de series de medición de larga duración.
  • Las características ya buenas de la solución se pueden mejorar mediante la adición de cantidades submolares de disolventes próticos (por ejemplo, TFA para compuestos extremadamente polares como los hidrocloruros) o piridina (por ejemplo, para carbohidratos).
  • Aplicación recomendada: ácidos carboxílicos, ácidos hidroxi y cetocarboxílicos, aminoácidos, aminas, alcoholes, polialcoholes, azúcares, mercaptanos y compuestos similares con átomos de hidrógeno activos. Incluso los clorhidratos de amina pueden sililarse directamente.
  • Ventajas: reacción completa con altas velocidades de reacción, incluso sin catalizador (1 –2 % TMCS o TSIM)
  • El subproducto de la reacción (N-metiltrifluoroacetamida) presenta una alta volatilidad y un corto tiempo de retención.
Especificaciones
Descripción del artículo MSTFA
Cantidad 10 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MSTFA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.