Learn More
MP Biomedicals™ Solución de tripsina-EDTA
ampliamente utilizado para la disociación celular, el paso rutinario del cultivo celular y la disociación del tejido primario debido a su fuerza digestiva.
Marca: MP Biomedicals™ 091689149
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Concentración: 0,05 % (p/v) tripsina (1:250) y 0,02 % (p/v) EDTA (Versene)
Especificaciones
Disociación celular, paso rutinario de cultivo celular y disociación tisular primaria debido a su fuerza digestiva | |
Porcino | |
Solución | |
Solución de tripsina-EDTA |
7 a 7,4 | |
De 0 °C a 20 °C | |
100 mL |
Título del producto
MP Biomedicals™ Solución de tripsina-EDTA > Solución de tripsina-EDTA
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido