Learn More
Gibco™ Trypsin/EDTA Solution (TE)
Código de producto. 11677104 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11677104 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11677104 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor R001100
 Artículo restringido
En stock
Con EDTA y sin rojo fenol
Fabricada con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino. Debido a su fuerza digestiva, se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario. Solución formulada con tripsina al 0,025 % y ácido etildiaminotetraacético (EDTA) al 0,01 % en una solución salina tamponada con fosfato (PBS).
Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo celular epitelial corneal, cultivo de fibroblastos, cultivo de queratinocitos, cultivo celular endotelial de vasos grandes, cultivo celular de mamíferos, cultivo celular epitelial mamario, cultivo de melanocitos, cultivo celular endotelial microvascular, cultivo celular primario, cultivo celular de músculo liso
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación, registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quelantes EDTA
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De -5 a -20 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Rojo de fenol, EDTA
pH 7,4
Línea de productos Cascade Biologics
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente