Learn More
MP Biomedicals™ SPIN Module and Recovery Tubes
Designed for optimal performance, providing the purest DNA faster than ever, and with no matrix carry-over. SPIN Module and Recovery Tubes are applied in molecular biology for their ability to separate particles from solutions in a few seconds.
157.00€ - 278.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Lysate or other suspension
Para utilizar con (aplicación) Los módulos de CENTRIFUGACIÓN se aplican en biología molecular por su capacidad para separar las partículas de las soluciones en unos segundos
Tipo de producto Módulo de CENTRIFUGACIÓN y tubos de recuperación
Volumen de muestra 500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11303159
Ver documentos
MP Biomedicals™
112080600
60 filtros/tubos de recogida
157.00€
paquete de 60
12733517
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
112080800
100 filtros/tubos de recogida
278.00€
paquete de 100
Descripción
Descripción
  • Spin Module give faster and cleaner separations than traditional methods such as columns, filters, or simple centrifugation
  • When used with the GENECLEAN™ or MERmaid™ protocols, they combine the speed, efficiency, and selectivity of the GLASSMILK™ binding reaction with an even more rapid execution of the separation, washing, and elution steps
Especificaciones
Especificaciones
Temperatura ambiente
Los módulos de CENTRIFUGACIÓN se aplican en biología molecular por su capacidad para separar las partículas de las soluciones en unos segundos
500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings
Lysate or other suspension
Módulo de CENTRIFUGACIÓN y tubos de recuperación
Documentos
Product Certifications
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Título del producto
MP Biomedicals™ SPIN Module and Recovery Tubes