Learn More
MP Biomedicals™ SPIN Module and Recovery Tubes
Código de producto. 12733517 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 filtros/tubos de recogida
60 filtros/tubos de recogida
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 60
12733517 100 filtros/tubos de recogida paquete de 100
11303159 60 filtros/tubos de recogida paquete de 60
2 options
Código de producto. 12733517
Marca: MP Biomedicals™ 112080800
Designed for optimal performance, providing the purest DNA faster than ever, and with no matrix carry-over. SPIN Module and Recovery Tubes are applied in molecular biology for their ability to separate particles from solutions in a few seconds.
  • El módulo de centrifugación proporciona separaciones más rápidas y limpias que los métodos tradicionales tales como columnas, filtros o centrifugación simple
  • Cuando se utilizan con los protocolos GENECLEAN™ o MERmaid™, combinan la velocidad, eficiencia y selectividad de la reacción de unión GLASSMILK™ con una ejecución incluso más rápida de los pasos de separación, lavado y elución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Lysate or other suspension
Para utilizar con (aplicación) Los módulos de CENTRIFUGACIÓN se aplican en biología molecular por su capacidad para separar las partículas de las soluciones en unos segundos
Tipo de producto Módulo de CENTRIFUGACIÓN y tubos de recuperación
Cantidad 100 filtros/tubos de recogida
Volumen de muestra 500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.