Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado Z, Rack de 96 pocillos
Optimizados para el instrumento FastPrep™-96, se incluyen en el kit de ADN de microbios de suelo FastDNA™-96, el kit de ADN fúngico/bacteriano FastDNA™-96 y el kit de ADN fecal FastDNA-™96
218.00€ - 1895.00€
Especificaciones
Tipo de esfera | Óxido de circonio estabilizado con Yttria |
---|---|
Capacidad | 1,2 mL |
Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos |
Para utilizar con (equipo) | FastPrep-96 |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ácidos nucleicos, homogeneización |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15712472
|
MP Biomedicals™
116961010 |
10 paq. |
1895.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17496483
|
MP Biomedicals™
116961001 |
1 unidad |
218.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Cada gradilla de 96 pocillos profundos incluye un tubo con un grupo de tiras de 1,2 ml y un conjuntos de tapones.Cada tubo se ha rellenado previamente con gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2,0 mm de diámetro.
- Y2O3 + ZrO2 tiene alta densidad y una dureza extremadamente alta, lo que hace que esta matriz sea ideal para agrietar paredes celulares muy duras, al tiempo que su superficie lisa minimiza el cizallamiento.
- La matriz de lisado Z se utiliza principalmente para la lisis de tejidos de animales y plantas, para los tallos, raíces y semillas más resistentes, y para los insectos enteros.
- La matriz Z es una alternativa a la más agresiva matriz A, porque su menor tasa de cizallamiento minimiza la degradación en aplicaciones como el aislamiento de proteínas y ARN de tejidos muy duros.
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Tejido animal, Plantas, Insectos | |
Aislamiento de ácidos nucleicos, homogeneización | |
96 |
1,2 mL | |
FastPrep-96 | |
Conjuntos de tapones y tubo con un grupo de tiras de racdimo de 1,2 ml precargados con gránulos |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.