Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado Z, Rack de 96 pocillos
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
10 paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Cada gradilla de 96 pocillos profundos incluye un tubo con un grupo de tiras de 1,2 ml y un conjuntos de tapones.
- Cada tubo se rellena previamente con gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2,0 mm de diámetro.
- Y2O3 + ZrO2 tiene alta densidad y una dureza extremadamente alta, lo que hace que esta matriz sea ideal para agrietar paredes celulares muy duras, al tiempo que su superficie lisa minimiza el cizallamiento.
- La matriz de lisado Z se utiliza principalmente para la lisis de tejidos de animales y plantas, para los tallos, raíces y semillas más resistentes, y para los insectos enteros.
- La matriz Z es una alternativa a la más agresiva matriz A, porque su menor tasa de cizallamiento minimiza la degradación en aplicaciones como el aislamiento de proteínas y ARN de tejidos muy duros.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Óxido de circonio estabilizado con Yttria |
| Capacidad | 1,2 mL |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-96 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Incluye | Conjuntos de tapones y tubo con un grupo de tiras de racdimo de 1,2 ml precargados con gránulos |
| N.º de reacciones | 96 |
| Cantidad | 1 unidad |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.