Learn More
MP Biomedicals™ CSM-TRP-URA, medios en polvo
Pérdida de mezcla completa de suplemento (CSM) de amino ácidos para los medios de crecimiento de S. cereviseae
72.75€ - 629.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con certificado de biología molecular™ |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Media Broth |
Formulación | 10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 20 mg/l de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 100 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 0 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 0 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11347919
|
MP Biomedicals™
114520522 |
100 g |
629.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11337919
|
MP Biomedicals™
114520512 |
10 g |
72.75€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Formulación
- Añadir 0,72 g de CSM-Trp-Ura a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 25 minutos para el medio sintético completo definido de gota doble
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Con certificado de biología molecular™ | |
Polvo | |
10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 20 mg/l de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 100 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 0 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 0 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina |
De 15 °C a 30 °C | |
Media Broth | |
Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4 años