Learn More
MP Biomedicals™ CSM-TRP-URA, medios en polvo
Código de producto. 11347919 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347919 100 g 100 g
11337919 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347919 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114520522
Pérdida de mezcla completa de suplemento (CSM) de amino ácidos para los medios de crecimiento de S. cereviseae
Formulación
  • Añadir 0,72 g de CSM-Trp-Ura a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 25 minutos para el medio sintético completo definido de gota doble
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de levadura
Formulación 10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 20 mg/l de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 100 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 0 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 0 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae
Cantidad 100 g