Learn More
ACROBiosystems Mouse VEGF R3 / FLT4 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin

Descripción
Vascular endothelial growth factor receptor 3 (VEGF R3), also known as FLT-4, together with the other two members VEGFR1 (FLT-1) and VEGFR2 (KDR/Flk-1) are receptors for vascular endothelial growth factors (VEGF) and belong to the class III subfamily of receptor tyrosine kinases (RTKs). VEGF R3 mediates lymphangiogenesis in response to VEGF-C and VEGF-D. VEGF R3 is widely expressed in the early embryo but becomes restricted to lymphatic endothelia at later stages of development. It is likely that VEGF R3 may be important for lymph angiogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_032055.1 |
Peso molecular | 111.5 kDa |
Cantidad | 1 mg |
Fuente | Mouse VEGF R3, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (FL4-M5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 25 - Asp 770 (Accession # P35917-1). |
Inmunógeno | Tyr 25 - Asp 770 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Alias de gen | Flt-4,FLT4,LMPH1A,PCLFLT41,VEGFR3,VEGFR-3,FLT-4,FLT-41,FLT41,PCL |
Nombre común | VEGF R3 |
Conjugado | Unconjugated |
Especie | Mouse |
Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.