Learn More
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant SDF-1 alpha (CXCL12)
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Descripción
- Stromal cell-derived factor 1 alpha (SDF-1α) is a member of the CXC group of chemokines that binds to the G-protein coupled receptor, CXCR4, to regulate migration, proliferation, differentiation, and survival of many cell types including hematopoietic stem cells, B cells, and T cells
- It is produced by bone marrow stromal cells, osteoblasts, endothelial cells, and neuronal cells
- SDF-1α was first identified as the pre-B-cell growth-stimulating factor (PBSF) in the mouse bone marrow-derived stromal cell line, PA6, in the growth of B cell precursors
- SDF-1α primarily regulates cell motility during development and adulthood, including the homing of hematopoietic stem cells and neutrophils to fetal bone marrow during ontogeny) and the recruitment of endothelial progenitor cells from bone marrow during angiogenesis in adulthood
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | CXCL12, PBSF, SDF-1 α, Stromal cell-derived factor-1 |
Cantidad | 5 μg |
Tipo de célula | B Cells; Endothelial Cells; Epithelial Cells; Monocytes; T Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant SDF-1 alpha (CXCL12)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido