Learn More
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant Flt3/Flk-2 Ligand
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
1000 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
1000 microgramos
Descripción
- Flt3/Flk-2 (Fms-like tyrosine kinase 3/fetal liver kinase-2) ligand is a hematopoietic cytokine that plays an important role as a co-stimulatory factor in the proliferation, differentiation, and survival of hematopoietic stem and progenitor cells and the development of the immune system
- Flt3/Flk-2 ligand, together with stem cell factor and thrombopoietin, is commonly used to promote expansion of primitive hematopoietic cells in culture
- In combination with myeloid cytokines such as GM-CSF, G-CSF, or M-CSF, Flt3/Flk-2 ligand enhances the growth and numbers of clonogenic myeloid progenitor cells
- In synergy with IL-3, IL-4, IL-7, IL-11, IL-12, IL-15, GM-CSF, and TNF-α, Flt3/Flk-2 ligand regulates the development of various lymphoid progenitor cells, including dendritic cell, B cell, T cell, and NK cell progenitors
- In contrast, Flt3/Flk-2 ligand has no significant effect on erythropoiesis or megakaryopoiesis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre | FL, FLT3L, Flt3-L, Flt3 Ligand, Fms-like tyrosine kinase 3 ligand, Fms-like tyrosine kinase 3/fetal liver kinase-2 |
Cantidad | 100 μg |
Tipo de célula | Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; NK Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant Flt3/Flk-2 Ligand
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido