Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PDGF R beta de ratón
El PDGF R beta de ratón cuantifica el PDGF R beta de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
700.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | AI528809; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta; Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas tipo beta; miembro B de la familia similar al antígeno CD140; CD140B; antígeno CD140b; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; cadena beta PDGF; Receptor PDGF beta; PDGFR; Pdgfr1; PDGFR-1; PDGFRB; PDGF-R-beta; PDGFR-beta; PENTT; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, polipéptido beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas 1; Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta variante 1; Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, polipéptido beta |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,045 a 10 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,045 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17175659
|
Invitrogen™
EM60RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17864230
|
Invitrogen™
EM60RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17154913
|
Invitrogen™
EM60RB |
96 pruebas |
700.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El PDGF R beta de ratón cuantifica el PDGF R beta de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el PDGF R beta de ratón natural y recombinante.
PDGFRb es un receptor de tirosina quinasa de la superficie celular para los miembros de la familia del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estos factores de crecimiento son mitógenos para las células de origen mesenquimal. La identidad del factor de crecimiento ligado a un monómero receptor determina si el receptor funcional es un homodímero o un heterodímero, compuesto tanto por el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas como por polipéptidos beta. El gen está flanqueado en el cromosoma 5 por los genes para el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y el receptor del factor estimulante de colonias de macrófagos; los tres genes pueden estar implicados en el síndrome 5 q. Una translocación entre los cromosomas 5 y 12, que fusiona este gen con el de la translocación, ETV6, gen de la leucemia, resulta en un trastorno mieloproliferativo crónico con eosinofilia.
Especificaciones
AI528809; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta; Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas tipo beta; miembro B de la familia similar al antígeno CD140; CD140B; antígeno CD140b; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; cadena beta PDGF; Receptor PDGF beta; PDGFR; Pdgfr1; PDGFR-1; PDGFRB; PDGF-R-beta; PDGFR-beta; PENTT; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, polipéptido beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas 1; Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta variante 1; Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, polipéptido beta | |
0,045 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Pdgfrb | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
PDGFRB (CD140b) | |
4 h 45 min |
De 0,045 a 10 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P05622 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |