missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para PDGF R beta de ratón

Código de producto. 17864230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17864230 10 × 96 pruebas paquete de 10
17175659 5 x 96 pruebas cada uno
17154913 96 pruebas paquete de 96
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17864230

Marca: Invitrogen™ EM60RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El PDGF R beta de ratón cuantifica el PDGF R beta de ratón en suero, plasma y sobrenadante.

El PDGF R beta de ratón cuantifica el PDGF R beta de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el PDGF R beta de ratón natural y recombinante.

PDGFRb es un receptor de tirosina quinasa de la superficie celular para los miembros de la familia del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estos factores de crecimiento son mitógenos para las células de origen mesenquimal. La identidad del factor de crecimiento ligado a un monómero receptor determina si el receptor funcional es un homodímero o un heterodímero, compuesto tanto por el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas como por polipéptidos beta. El gen está flanqueado en el cromosoma 5 por los genes para el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y el receptor del factor estimulante de colonias de macrófagos; los tres genes pueden estar implicados en el síndrome 5 q. Una translocación entre los cromosomas 5 y 12, que fusiona este gen con el de la translocación, ETV6, gen de la leucemia, resulta en un trastorno mieloproliferativo crónico con eosinofilia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AI528809; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta; Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas tipo beta; miembro B de la familia similar al antígeno CD140; CD140B; antígeno CD140b; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; cadena beta PDGF; Receptor PDGF beta; PDGFR; Pdgfr1; PDGFR-1; PDGFRB; PDGF-R-beta; PDGFR-beta; PENTT; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, polipéptido beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas 1; Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta variante 1; Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, beta; receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, polipéptido beta
Intervalo del ensayo De 0,045 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,045 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P05622
Símbolo de gen Pdgfrb
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PDGFRB (CD140b)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.