Learn More
Mouse Nogo Receptor/NgR Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 12 publications
201.00€ - 603.00€
Especificaciones
Antígeno | Nogo Receptor/NgR |
---|---|
Concentración | LYOPH |
Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18756517
|
R&D Systems
AF1440-SP |
25 μg |
201.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18011522
|
R&D Systems
AF1440 |
100 μg |
603.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Nogo Receptor/NgR Polyclonal specifically detects Nogo Receptor/NgR in Mouse samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
Nogo Receptor/NgR | |
Western Blot 0.1 ug/mL | |
Polyclonal | |
Goat | |
Mouse | |
NgR, NgR1, Nogo receptor, Nogo-66 receptor, NogoR, NOGORUNQ330/PRO526, reticulon 4 receptor, reticulon-4 receptor, RTN4R | |
RTN4R | |
IgG | |
Affinity Purified | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
LYOPH | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Q99PI8 | |
65078 | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse NgR Cys27-Ser447 Accession # Q99PI8 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
Detects mouse Nogo Receptor in direct ELISAs and Western blots. In these formats, approximately 10% cross-reactivity with recombinant human (rh) NgR is observed and less than 1% cross-reactivity with rhNgRH1 and rhNgRH2 is observed. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mouse Nogo Receptor/NgR Antibody, R&D Systems™